Impfösen-Sterilisator, e-Loop
Lieferant: BioTool
710-1472EA 771 EUR
710-1472 710-1471
Impfösen-Sterilisator, e-Loop
Sterilisatoren Ösen-Sterilisatoren
Das elektrische Ausglühsystem e-Loop eignet sich bestens zum Sterilisieren von Impfösen, Nadeln und Instrumenten. Ideal für die Verwendung in Labors, in denen Gas und offene Flammen nicht verwendet werden dürfen. Das e-Loop hat ein Ausglührohr aus verschleißfestem Quarzglas, geschützt durch einen Außenmantel aus perforiertem Edelstahl. Zwei Ausführungen mit verschiedenen Rohrdurchmessern stehen zur Auswahl, der größere ist ideal für die Sterilisation von kleinen Instrumenten wie Pinzetten und Scheren. Das Heizsystem gewährleistet eine gleichmäßige Hitze. Die Öffnung verhindert ein mögliches Aerosol mit pathogenen Mikroorganismen.
  • Impfösen und -nadeln sterilisiert in 5 - 7 Sekunden
  • Integrierter Spritzschutz schützt den Benutzer vor schädlichen Gasen, Flammen und infektiösen Spritzern
  • Ausglühröhre mit selbstfixierender Winkelverstellung mit 7 verschiedenen Positionen
  • Ablage für 3 Instrumente
  • Restwärmeanzeige zum Schutz vor Verbrennungen
Bestellinformation: Das optionale Zubehör umfasst einen Halter speziell für BioTool Impfösenhalter, eine auf der linken Seite des Sterilisators angebrachte Edelstahl-Ablage und einen Edelstahl-Impfösenhalter für Impfösen mit einem Draht-Ø von 0,6 bis 1 mm.