VWR® B´mat, Permanentmatten für Reinräume
Lieferant: VWR Collection
115-1832EA 0 EUR
115-1832 115-1831 115-1807 115-1833 115-1834 115-1835 115-1836 115-1808 115-1801 115-1802 115-1837 115-1838 115-1839 115-1840 115-1842 115-1841 115-1847 BASABMAT080X120CM BASABMAT100X100CM BASABMAT120X250CM BASABMAT090X250CM BASABMAT090X300CM BASABMAT040X120CM BASABMAT120X135CM BASABMAT120X180CM BASABMAT120X210CM BASABMAT085X140CM BASABMAT080X150CM BASABMAT080X170CM BASABMAT100X230CM BASABMAT130X400CM BASABMAT230X250CM
VWR® B´mat, Permanentmatten für Reinräume
Fußmatten Permanente Bodenmatten
Dauermatten werden verlegt, um ein Höchstmaß an Sauberkeit zu gewährleisten. Die Lebensdauer der Matten hängt stark von der Menge und dem Sauberkeitsgrad des Fuß- und Radverkehrs ab. Lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel sollten auf keinen Fall für diese Matten verwendet werden: Sie beeinträchtigen sowohl die Funktion als auch die Optik. Um Rutschgefahr zu vermeiden, ist es außerdem wichtig, dass sowohl die Matten als auch der Bodenbelag vollständig trocken sind.
  • Patentiertes Polymer (bakteriostatisch, ESD, keine Ausgasung)
  • Bindet über 98% der an Schuhsohlen und Wagenrädern haftenden Partikel
  • Abgeschrägte Kanten auf allen 4 Seiten, stolperfreies Begehen und müheloses Befahren mit Transportwagen möglich
  • Zur Wiederherstellung der vollen Wirksamkeit einfach nur wischen, spülen und trocknen
  • Belastbarkeit: 84 kg/cm² (begehbar, aber auch mit leichten Handwagen befahrbar)
  • Hitzebeständigkeit: Verwendung zwischen 0 und 50 °C
  • Streifen aus doppelseitigem Klebeband auf der Rückseite ermöglichen einfache Befestigung auf dem Boden
Farbe: Blau