Reinigungsstäbchen, Mikrodenier
Lieferant: Texwipe
TX758MD TX714MD TX761MD
115-1897EA 150 EUR
115-1897 115-1895 115-1899
Reinigungsstäbchen, Mikrodenier
Tupfer Reinigungstupfer
Die Serie der Mikrodenier-Reinigungsstäbchen von Texwipe ist aus reinstem Mikrodenier-Material gefertigt, 100% Polyester, nylonfrei. Die komplett thermisch verfestige Konstruktion verhindert Kontamination durch Klebstoff.
  • Chargencodiert für Rückverfolgbarkeit und Qualitätskontrolle
  • Stiel aus 100% reinem Polypropylen
Sie sind im Reinraum gewaschen, bieten einen extrem niedrigen Gehalt an Partikeln, NVRs (nicht flüchtigen Rückständen) und Ionen, und zeichnen sich aus durch eine verbesserte Saugfähigkeit und schnelle Aufsaugleistung. Streifenfreie Reinigung kratzempfindlicher Oberflächen und kompatibel mit QAC-haltigen (quaternäres Ammoniumchlorid) Reinigungs- und Desinfektionsmitteln. Im Reinraum mittels hochpräziser, automatisierter Verfahren nach engsten und konsistenten Toleranzen hergestellt.
Verpackung: Verpackt in 8 wiederverschließbaren, silikonfreien Beuteln/Karton.
Bitte beachten Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904.