VWR® INCU-Line®, Inkubationsschüttler
Lieferant: VWR Collection
444-0732EA 4630 EUR
444-0732 444-0733
VWR® INCU-Line®, Inkubationsschüttler
Schüttler Inkubationsschüttler
Inkubationsschüttler mit geringem Platzbedarf. Die kompakten Geräte verfügen über ein stapelbares Design und einen erweiterten Temperaturbereich, der den ILS 4 und ILS 6 ideal für Anwendungen in der Molekularbiologie und allgemeine Anwendungen macht. Dank des integrierten Kreisschüttlers sind sie zudem äußerst vielseitig. Die SmartChek™ Temperaturregelung (exklusiv bei der Avantor Collection) gewährleistet eine präzise Temperaturregelung. Die mechanisch gesteuerte Konvektion sorgt für eine stabile Temperaturumgebung und stellt nach dem Öffnen der Tür die Temperatur rasch wieder her. An der Rückseite des Geräts befindet sich ein Sicherheitsthermostat. Die isolierte Tür hat eine große, doppelt verglaste Beobachtungsöffnung und kann für einen bequemen Zugang zu fast 180° geöffnet werden.
  • SmartChek™ Temperaturregelungssystem
  • Digitale Anzeige
  • ILS 4 ist stapelbar und spart Platz
  • Umfangreiches Zubehör verfügbar
Zubehörinformationen: * ILS 4 bietet Platz für 4×1000 ml, 5×500 ml, 9×250 ml oder 16×125 ml Kolben
** ILS 6 bietet Platz für 4×2000 ml, 6×1000 ml, 8×500 ml, 12×250 ml, 20×125 ml oder 30×50 ml Kolben
Lieferumfang: Lieferung mit zwei kompletten Einsätzen. Weiteres Zubehör ist verfügbar, muss aber separat bestellt werden.