Reinraum-Wischtücher, steril, Polynit Heatseal
Lieferant: CONTEC
PN-99IR LWPS0007 LWPS0006 LWPS1004
115-2145EA 1260 EUR
115-2145 115-1862 CONTLWPS0006 CONTLWPS1004
Reinraum-Wischtücher, steril, Polynit Heatseal
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Sterile Reinraumwischtücher
100%-Polyestergewirk mit laufmaschenfreiem Interlock und versiegelten Rändern.
  • Steril auf einen SAL von 10⁻⁶ validiert
  • 100% Polyestergewirk mit äußerst geringen Partikel- und Fasermengen, gewaschen
  • Äußerst niedrige Mengen an Partikeln, Fasern und Rückständen
  • Mit lasergeschnittenen, versiegelten Rändern, um eine Freisetzung von Fasern zu vermeiden
  • In Reinräumen der ISO-Klasse 4 gewaschen und verpackt
Die Sterile Polynit Heatseal bestehen zu 100% aus einem Polyestergewirk, das lasergeschnitten wurde, um die Fasern am Rand des Wischtuchs miteinander zu verbinden. Dadurch entsteht ein nicht scheuernder Rand, der die Verwendung der gesamten Wischtuchoberfläche ermöglicht. Das Wischtuch ist chemikalienbeständig und besitzt eine außergewöhnlich niedrige Menge an Partikeln und extrahierbaren Substanzen, wodurch es ideal für die Reinigung in kritischen Bereichen geeignet ist.
Die Wischtücher sind gammabestrahlt und gemäß den AAMI-Richtlinien auf 10⁻⁶ SAL validiert. Dadurch können sie in den Reinräumen höchster Klasse der Biowissenschaften verwendet werden.
Für Umgebungen der Klasse A/B oder ISO-Klasse 5 empfohlen.