Analytische HPLC-Säulen, XTerra® RP18
Lieferant: WATERS
186000434 186000662 186000496 186000492 186000442 186000410
WATE186000434EA 1140 EUR
WATE186000434 WATE186000662 WATE186000496 WATE186000492 WATE186000442 WATE186000410
Analytische HPLC-Säulen, XTerra® RP18
Chromatographiesäulen
XTerra® RP18-Säulen sind hybridbasierte Umkehrphasen-C18-Säulen für allgemeine Anwendungen, die die patentierte Technologie eingebetteter polarer Gruppen von Waters enthalten, um die Peakformleistung für hochbasische Verbindungen zu verbessern. Diese Säulen der ersten Generation bieten eine überlegene pH-Stabilität im Vergleich zu einer Säule auf Silicabasis.