Peha-Soft® Nitrile Nitrilhandschuhe, steril
Lieferant: HARTMANN PAUL
9422111 9422121 9422131
HART9422111EA 118 EUR
HART9422111 HART9422121 HART9422131
Peha-Soft® Nitrile Nitrilhandschuhe, steril
Handschuhe
Diese latexfreien Einmal-Untersuchungs- und Schutzhandschuhe bestehen aus weichem, blau gefärbtem Nitrilkautschuk.
  • Durch chlorierte Innenbeschichtung leicht anzuziehen
  • Texturierter Fingerbereich für optimale Griffigkeit
  • Hochelastisch, besonders reißfest und sicher
  • Hervorragende Passform und ausgezeichnetes Tastempfinden
  • Links und rechts zu tragen
Ideal für den Einsatz in allen Bereichen, in denen das Personal durch Kontamination gefährdet ist, beispielsweise beim Verbandwechsel, bei Katheterisierungen, Intubationen. Insbesondere geeignet für Personen, die auf Handschuhpuder überempfindlich reagieren oder mit Allergien gegen Latexproteine (Typ-I-Allergie). Außerdem geeignet für den Einsatz im Labor und bei Reinigungsarbeiten im Umgang mit Chemikalien und Desinfektionsmitteln.
Colour: blue
EN 374, EN 455, Cat. III
Standards: EN 374, EN 455; Kat. III