Reinraum-Wischtücher, getränkt, SatPax® 1000
Lieferant: BERKSHIRE
SPXC1000001.12 SPXC100001.12R SPX1000.002.12 SPXC1000002.12 SPXCR100000212
BERKSPXC1000001.12EA 0 EUR
BERKSPXC1000001.12 BERKSPXC100001.12R BERKSPX1000.002.12 BERKSPXC1000002.12 BERKSPXCR100000212
Reinraum-Wischtücher, getränkt, SatPax® 1000
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Getränkte Reinraumwischtücher
Diese getränkten Wischtücher aus Polyester-/Zellulosevlies eignen sich für die Nassreinigung kritischer Oberflächen in Bereichen, in denen die Kontrolle brennbarer Lösungsmittel und brennbarer Lösungsmittelkonzentration erforderlich ist. Sie eignen sich auch für die abschließende Reinigung von Oberflächen oder Produkten vor der Herstellung oder Verpackung.
  • Hoher Sättigungsgrad ist ideal für die Entfernung von Reinigungs- und Desinfektionsrückständen in regulierten Umgebungen
  • Erhältlich mit verschiedenen Sättigungsgraden von IPA (Isopropylalkohol) und RO/DIW gefiltert auf 0,2 µm
  • Chargennummer auf jedem wiederverschließbarer Beutel gewährleistet Rückverfolgbarkeit
Zur Verwendung in Reinräumen der Klasse 100, ISO 5 bzw. M 3.5 geeignet.
Verpackung: Verpackt in wiederverschließbaren Peelbeuteln, in Spendern (enthalten eine perforierte Rolle) oder in Nachfüllpackungen für Spender.
Bitte beachten Daten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Die aktuellen Testergebnisse und Testverfahren finden Sie auf der Website des Herstellers.
*Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904