Jars, with slip lid
Lieferant: Semadeni
SEMA3395EA 5 EUR
SEMA3394 SEMA3395 SEMA4689 SEMA2962 SEMA3998 SEMA3999 216-3160 SEMA1999 SEMA1998 SEMA1997 SEMA1993 SEMA1991 SEMA4690
Jars, with slip lid
Dosen Dosen, Universal
PS, clear
  • Good chemical resistance
  • Temperature resistance from −10 to 70 °C
Ideal for sampling and storage of solid samples.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904