SPE-Säulen, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ SiOH
Lieferant: Avantor
7086-03EA 202 EUR
7086-03 7086-01 7086-06 7086-02 7086-23 7086-26 7337-08 7086-08 7337-07 7086-07
SPE-Säulen, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ SiOH
Chromatographiesäulen
BAKERBOND spe™ Säulen für den Einmalgebrauch aus PP, vorgefüllt mit hochkapazitiven Sorbentien zwischen zwei 20-µm-PE-Fritten.
  • Auf Basis von Siliziumdioxid
  • Extraktion von Verbindungen aus Probenlösungen mit einem Volumen von einigen hundert µl bis zu 1 L
  • Verarbeitung durch Vakuum, Überdruck oder Zentrifugation
Allgemeine Anwendungen: Polare Analyten aus unpolaren Lösungsmitteln wie Kohlenwasserstoffen und weniger polaren Estern und Ethern.
Diese SPE-Säulen können im Adsorptionsmodus verwendet werden.
Verpackung: Bestimmte Säulen sind inMore Product Information