Kieselgele für die präparative Chromatographie, Niederdruck, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
7024-00EA 450.75 EUR
7024-00 7024-02 7024-05
Kieselgele für die präparative Chromatographie, Niederdruck, J.T.Baker®
Chromatographie-Sorbentien HPLC-Sorbentien
Sie werden in der präparativen Niederdruckchromatographie eingesetzt. Die Angaben der Maschenweite stellen sicher, dass das Produkt keinen übermäßigen Feinanteil enthält, der die Durchflussraten und die Trennleistung beeinträchtigen kann.
  • Hohe Oberfläche verbessert die Produktivität
  • Enge Porengrößenverteilung verdeutlicht Peaks und verbessert die Auflösung