Sicherheitsschuhe, Slipper, Economy, Schwandorf, 20967
Lieferant: SCHURR SCHUHVERTRIEB
20967.01.00/39 20967.01.00/36 20967.01.00/37 20967.01.00/38 20967.01.00/42 20967.01.00/41 20967.01.00/40 20967.01.00/44 20967.01.00/45
SCRR20967.01.00/39EA 48.55 EUR
SCRR20967.01.00/39 SCRR20967.01.00/36 SCRR20967.01.00/37 SCRR20967.01.00/38 SCRR20967.01.00/42 SCRR20967.01.00/41 SCRR20967.01.00/40 SCRR20967.01.00/44 SCRR20967.01.00/45
Sicherheitsschuhe, Slipper, Economy, Schwandorf, 20967
Schuhe und Stiefel
Sicherheitsschuh aus Mikrofasern, Textilfutter und rutschfester PU-Sohle mit ‚Economy‘-Profil.
  • Cambrelle®-Textilfutter
  • Orthopädische Einlagen möglich
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
Verwendung als ESD und in Küchen.
Farbe: Weiß
Breite: 10
Gewicht: 450 g
Standards: DGUV 112-191; EN ISO 20347:2012; S2, SRC