Mehrlagige Klebefolienmatten, Nomad™ 4300
Lieferant: 3M
ADHWS60
115-2706EA 825 EUR
115-2706
Mehrlagige Klebefolienmatten, Nomad™ 4300
Fußmatten Klebematten
Die Kontaminationskontrollmatten 4300 bestehen aus 40 Lagen klebstoffbeschichteten, klaren Polyethylenfolien auf einer Vinylgrundlage. Für den Einsatz in Reinraumeingängen, Krankenhäusern, der Halbleiterindustrie, in medizintechnischen, pharmazeutischen, biomedizinischen und biotechnologischen Industrien, in Übergangsbereichen zwischen Fertigungsanlagen und Büroräumen und in anderen Arbeitsbereichen, die eine hohe Reinheit erfordern.
  • Die Unterseite haftet auf dem Boden, während die selbstklebende Oberfläche Schmutz und Verunreinigungen von Sohlen und Rädern entfernt
  • Sehr flach; kein Rahmen erforderlich
Farbe: Blau oder weiß