Tropftrichter, zylindrisch, graduiert, mit Druckausgleich
Lieferant: Neubert
NEUB1582-97-102EA 198 EUR
NEUB1582-97-102 NEUB1582-97-130 NEUB1582-97-120
Tropftrichter, zylindrisch, graduiert, mit Druckausgleich
Trichter Tropftrichter
Borosilikateglas 3.3, mit Glasküken und PE-Stopfen
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Standard ground joint cone and socket, with divisions for approximate volume reading.