Gewebekleber, Histoacryl®
Lieferant: B. Braun
9381104 1050044
BRAU9381104EA 773 EUR
BRAU9381104 BRAU1050044
Gewebekleber, Histoacryl®
Erste-Hilfe-Ausstattung Wundverbände
Der Gewebekleber Histoacryl® besteht aus dem Monomer N-Butyl-2-Cyanacrylat, das in Verbindung mit Gewebeflüssigkeit schnell polymerisiert. Der Kleber kann daher bei nicht blutenden und blutenden Varizen angewendet werden.
  • Wundverschluss in einer Minute
  • Antibakterielle Barriere schützt die Wunde
  • Kann bei Raumtemperatur aufbewahrt werden
  • Exzellente kosmetische Ergebnisse
  • Einfache Anwendung
Ideal für das Schließen von frischen Hautwunden mit glatten Wundrändern, für die nicht traumatische Netz-Fixierung bei der Hernienreparation und für das Schließen der Haut bei endoskopischen Schnitten. Eine kombinierte Behandlung mit Histoacryl® und herkömmlicher Sklerosierung ist möglich.