Schnittschutzhandschuhe, uvex C500 foam
Lieferant: UVEX
6049409 6049410 6049411 6049407 6049408
112-4496EA 217 EUR
112-4496 112-4497 112-4498 112-4494 112-4495
Schnittschutzhandschuhe, uvex C500 foam
Handschuhe
Diese Handschuhe aus Bambus-Viskose/Dyneema®/Glas/Polyamid besitzen eine HPE-Soft-Grip-Foam-Beschichtung auf der Handinnenfläche und den Fingerspitzen. Die Bamboo TwinFlex® Technologie garantiert optimalen Schnittschutz, außerordentliche Abriebfestigkeit und herausragenden Tragekomfort. Geeignet für die Multitouch-Bedienung an industriellen Bildschirmen.
  • Beständig gegen Kontakthitze von bis zu 100 °C
  • Ausgezeichnete Fingerbeweglichkeit, hohe Abriebfestigkeit
  • Hervorragender Tragekomfort und ausgezeichnetes Tastgefühl mit innovativer SoftGrip-Beschichtung
  • Höchster Schnittschutz
  • Silikonfrei gemäß Abdrucktest
  • Feuchtebeständig
Typische Anwendungsgebiete umfassen: Automobilindustrie, Bauindustrie, Brauerei-/Erfrischungsgetränkeindustrie, Glasindustrie, Instandhaltung/Service, Metallindustrie, Fließbandarbeit, Papierindustrie, Versand/Logistik, Transportwesen.
Colour: Lime/anthracite
EN 388 (4542)
Standards: EN 388:2016 (4X42C)
OEKO-Tex® Standard 100