Desinfektionsmittel, ClearKlens Tego® 2000
Lieferant: Diversey
7516051 7514341 7513387 7516427
141-0891EA 315 EUR
141-0891 DIVY7514341 141-1220 141-1227
Desinfektionsmittel, ClearKlens Tego® 2000
Reinigungsmittel Desinfektionsmittel
Sehr wirksames, aktiv amphoteres Flächendesinfektionsmittel mit einem breiten Spektrum antimikrobieller Aktivität, entwickelt für den Einsatz in sterilen Umgebungen.
  • Gebrauchsfertig, auf 0,2 Mikrometer gefiltert, steril abgefüllt und doppelt verpackt
  • Validierte HPLC-und Titrations-Testmethoden stehen zur Verfügung
  • Kompatibel mit ClearKlens Cleansinald und ClearKlens Bi-Spore als Rotationsverfahren
Standards: Prüfungen CEN 1276, CEN 1650 und CEN 13697 bestanden
Bitte beachten Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel sind nicht in allen Ländern erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ihre lokale Verkaufsniederlassung für weitere Informationen.