Desinfektionsmittel, ClearKlens Cleansinald
Lieferant: Diversey
100848254 100848253 7516429
DIVY100848254EA 328 EUR
DIVY100848254 DIVY100848253 141-0893
Desinfektionsmittel, ClearKlens Cleansinald
Reinigungsmittel Desinfektionsmittel
Oberflächenaktives Desinfektionsmittel basierend auf einer Mischung von quaternären Ammoniumverbindungen und Alkylamin.
  • Auf 0,2 Mikrometer gefiltert, aseptisch abgefüllt und doppelt verpackt
  • Breites Wirkspektrum
  • Im Lieferumfang enthalten: Analysen-und Sterilitätszertifikat, wo zutreffend
  • Kompatibel in Rotation mit ClearKlens Tego® 2000, ClearKlens Tego® 2001 und ClearKlens Bi-Spore
Standards: Prüfungen CEN 1276, CEN 1650 und CEN 13697 bestanden
Bitte beachten Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel sind nicht in allen Ländern erhältlich. Bitte kontaktieren Sie Ihre lokale Verkaufsniederlassung für weitere Informationen.