Peristaltikpumpen, DosiPump DP 500 und DosiPump DP 1000
Lieferant: BioTool
DosiPump
710-1554EA 1720 EUR
710-1554 710-1553 710-1552 710-1559 710-1558 710-1557 710-1562 710-1561 710-1560
Peristaltikpumpen, DosiPump DP 500 und DosiPump DP 1000
Pumpen Peristaltikpumpen
Bei der DosiPump handelt es sich um eine intelligente Peristaltikpumpe, die eine präzise und reproduzierbare Dosierung ermöglicht. Dosierungen einzelner Volumina und Mehrfachdosierungen in beide Richtungen sind möglich. Die leicht zu bedienende DosiPump bietet Vielseitigkeit für alle Anwendungen, die eine schnelle, reproduzierbare und präzise Abgabe von Flüssigkeiten erfordern. Die DosiPump verfügt über einen Pumpenkopf, der Pulsationseffekte verhindert, die bei vielen herkömmlichen peristaltischen Pumpen häufig vorkommen. Das Ergebnis ist eine präzise und reproduzierbare Flüssigkeitsdosis für Volumina bis zu 10 L mit einer Toleranz von ±0,1 ml. Erhältlich als Basismodell 500 oder Modell 1000 mit Touchscreen und erweiterten Funktionen. Zur Erhöhung der Produktivität sind zusätzliche Sekundäreinheiten erhältlich.
Die DosiPump verfügt über einen Pumpenkopf mit 10 Rollen, der Pulsationseffekte verhindert, die bei vielen herkömmlichen peristaltischen Pumpen häufig vorkommen. Das Ergebnis ist eine präzise und reproduzierbare Flüssigkeitsdosis für bis zu 10-Liter-Volumina mit einer Toleranz von +/– 0,1 ml.
DosiPump DP 500Einfache Anwendung: Probe abfüllen, speichern, wiederholen
Leicht zu öffnender Pumpenkopf mit 3-Rollen
Benutzer können die Pumprichtung und -geschwindigkeit sowie die Schlauchgröße wählen
Dosierung: Mit jedem Tastendruck (oder optional mit Fußpedal)
Pumpe DP500 wiederholt das eingestellte Volumen (Zeit/Geschwindigkeit)
Keine Kalibrierung erforderlich
Die Pumpe stoppt den Durchfluss nur, wenn die eingestellte Flüssigkeitsmenge erreicht wird, unabhängig vom zunehmenden Gegendruck der Filtration.
Die DP500 kann durch Anschließen an eine Waage (EK3000 von AND) überwacht werden. Sie ist auch ideal für Anwendungen wie die Filtration von Zellkulturmedien mittels Membran- oder Hohlfaser-Filtern.
DosiPump DP 1000Diese steuerbare Pumpe für präzise Dosierung und Liquid Handling bietet modernste Technologie und eignet sich für verschiedene Anwendungen zur Abgabe von Flüssigkeiten und zur Befüllung mit Agar. Der einzigartige Pumpenkopf mit 10 Rollen verhindert Pulsationen, die ansonsten bei peristaltischen Pumpen üblich sind. Die Dosierpumpe bietet hohe Durchflussraten. Anwenderfreundliche Software mit Touchscreen-Bedienung
Die Anti-Drop-Tropfsicherung (exakt wählbarer Rückzug) verhindert das Tropfen zwischen zwei Abgabevolumen und verringert das Kontaminationsrisiko
Doppelkopfpumpe für gleichmäßigere Befüllung mit Flüssigkeit / Agar
Einfache Volumen- und Geschwindigkeitskalibrierung
Hintergrundbeleuchtetes Grafikdisplay für leichtes Ablesen
Das robuste Gehäuse ist beständig gegen Chemikalien und leicht zu reinigen
Äußerst schnelle Schlauchwechsel
Geringe Pulsation
Speichert 8 kalibrierte Röhrchen und 16 Programme
Erhältlich in Fast-Version: DP 1000 FAST bietet hohe Durchflussraten von bis zu 2400 ml/min
DosiPump DP 500
  • Einfache Anwendung: Probe abfüllen, speichern, wiederholen
  • Der Benutzer wählt die Pumprichtung und -geschwindigkeit sowie die Schlauchgröße
  • Dosierung per Tastenklick (oder optional mit Fußpedal)
  • Pumpe DP500 wiederholt das eingestellte Volumen
  • Keine Kalibrierung erforderlich
  • Die Pumpe stoppt den Durchfluss nur, wenn die eingestellte Flüssigkeitsmenge erreicht wird, unabhängig vom zunehmenden Gegendruck der Filtration.
Die DP500 kann durch Anschließen an eine Waage (EK3000 von AND) überwacht werden. Sie ist auch ideal für Anwendungen wie die Filtration von Zellkulturmedien mittels Membran- oder Hohlfaser-Filtern.
DosiPump DP 1000
Diese steuerbare Pumpe für präzise Dosierung und Liquid Handling bietet modernste Technologie und eignet sich für verschiedene Anwendungen zur Abgabe von Flüssigkeiten und zur Befüllung mit Agar. Der einzigartige Pumpenkopf mit 10 Rollen verhindert Pulsationen, die ansonsten bei peristaltischen Pumpen üblich sind. Die Dosierpumpe bietet hohe Durchflussraten.