Desinfektionsmittel für die Hände, Sterillium® Virugard
Lieferant: Bode
980011 30665 980010 980012
115-1965EA 3.7 EUR
115-1965 115-3990 BODE980010 BODE980012
Desinfektionsmittel für die Hände, Sterillium® Virugard
Hautpflege Desinfektionsmittel für die Haut Desinfektionsfluid und -schaum für die Haut
Sterillium® Virugard ist ein ethanolbasiertes, hochwirksames, viruzides Händedesinfektionsmittel. Besonders geeignet für alle Bereiche mit einem erhöhten Risiko von Infektionen.
  • Besonders wirksam gegen umhüllte und nicht-umhüllte Viren
  • Bakterizid, levurozid, fungizid, tuberkulozid, mycobakterizid und viruzid
  • Empfohlen vom RKI für epidemische Ausbrüche einschließlich Noroviren
  • Farbstoff- und parfümfrei
Bitte beachten Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
* Diese Artikel sind nur in Deutschland erhältlich.