Ammoniumformiat ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Formic acid ammonium salt
84884.180EA 52.5 EUR
84884.180 84884.260
Ammoniumformiat ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
Ammonium formate
Formel: HCO₂NH₄
Molecular Weight: 63,06 g/mol
Schmelzpunkt: 119…121 °C
Dichte: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013103
CAS-Nummer: 540-69-2
EINECS: 208-753-9
Merck Index: 13,00525
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (on anhydrous substance) Min. 99 %
Ignition residue Max. 0.005 %
Water Max. 2 %
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Ca (Calcium) (0.1 %) Max. 0.2 ppm
K (Potassium) (0.1 %) Max. 0.2 ppm
Mg (Magnesium) (0.1 %) Max. 0.2 ppm
Na (Sodium) (0.1 %) Max. 0.5 ppm
Transmittance (215 nm) (0.1 %) Min. 10 %
Transmittance (225 nm) (0.1 %) Min. 50 %
Transmittance (230 nm) (0.1 %) Min. 80 %
Transmittance (240 nm) (0.1 %) Min. 95 %
Transmittance (245 nm) (0.1 %) Min. 99 %
Suitable for LC-MS (0.1 %) Passes test