Reinraum-Wischtücher, getränkt, steril, PROSAT® Sterile™ Low Endotoxin
Lieferant: CONTEC
PSWE0001-BPR PSWE0002-BPR PSWE0003-BPR
115-2821EA 1720 EUR
115-2821 115-2822 115-2823
Reinraum-Wischtücher, getränkt, steril, PROSAT® Sterile™ Low Endotoxin
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Getränkte Reinraumwischtücher
Diese Wischtücher mit geringem Endotoxingehalt bestehen aus 100% Polyester-Maschenware und sind mit einer Mischung aus 70% IPA (USP-Klasse) und 30% Wasser zu Injektionszwecken (WFI) getränkt.
  • Laserversiegelte Kanten
  • Gute Abriebfestigkeit und chemische Beständigkeit
  • Beutel lässt sich immer wieder einfach verschließen, um den Sättigungsgrad aufrecht zu erhalten
  • Für jede Charge der Tücher wird ein Endotoxingehalt von weniger als 1 EU / Tuch garantiert
  • Steril validiert durch Gammabestrahlung auf SAL (Sterility Assurance Level) 10⁻⁶
Geeignet für die Verwendung in den kritischsten pharmazeutischen Reinräumen.
Zur Verwendung in Reinräumen der Klasse A, ISO 5 bzw. Klasse 100 geeignet.
Farbe: Weiß
Bitte beachten Die Daten sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Die aktuellsten Testergebnisse und Testverfahren sind auf der Hersteller-Website zu finden.