Markerstifte, steril, BioClean Permaflow™
Lieferant: Ansell-Nitritex
BioClean®
NITRS-BPFP-BK1EA 29.3 EUR
NITRS-BPFP-BK1 NITRS-BPFP-BL1 NITRS-BPFP-RD1
Markerstifte, steril, BioClean Permaflow™
Schreibstifte Permanentmarker
BioClean Permaflow™ Marker sind so verarbeitet, dass sie in Reinräumen bis zur ISO-Klasse 4 und EU GMP-Klasse A verwendet werden können. Die autoversiegelte Tinte verhindert die Austrocknung.
  • Farbecht und wasserbeständig
  • Schnelltrocknend
  • Nicht toxisch
Verpackung: Zehn Stück in doppelter Verpackung