Mikrozentrifugenröhrchen, Axygen®
Lieferant: Corning
ST-150-SS ST-200-SS ST-050 ST-050-SS ST-050-SS-X ST-050-X ST-150 ST-150-SS-X ST-200 ST-200-SS-X ST-200-X ST-45 ST-45-S
212-0349EA 52.2 EUR
212-0349 212-0354 212-0299 212-0343 212-0344 212-0345 212-0347 212-0350 212-0352 212-0355 212-0356 AXYGST-45 AXYGST-45-S
Mikrozentrifugenröhrchen, Axygen®
Röhrchen Reaktionsgefäße
Röhrchen mit Schraubdeckel aus PP verfügen über einen Deckel, der für einen dichten, sicheren Verschluss sorgt.
  • Zertifiziert RNase-/DNase-frei, nicht pyrogen
  • Widersteht bis zu 20000×g
  • Schraubkappen sind separat zu bestellen
Röhrchen mit Schraubdeckel sind in verschiedenen Farben mit konischem oder freistehendem Boden erhältlich.