Isolator-Handschuhe, AlphaTec® Latex
Lieferant: Ansell
55-107/10 55-104/10 55-109/10 55-100/10 55-100/8 55-100/9 55-101/10 55-101/8 55-101/9 55-105/10 55-110/10
112-3447EA 212 EUR
112-3447 112-3441 112-3451 112-3431 112-3432 112-3433 112-3434 112-3435 112-3436 112-3443 112-3452
Isolator-Handschuhe, AlphaTec® Latex
Handschuhe
Diese beidseitig tragbaren Handschuhe für Handschuhboxen bestehen aus Naturkautschuklatex ohne Innenfutter. Sie schützen vor Chemikalien und mechanischen Gefahren sowie vor Biogefahrstoffen. Zur Verwendung mit den handelsüblichen Handschuhboxen für Reinräume.
  • Hohe Festigkeit gegen fast alle Säuren, Alkalien, Alkoholen, Aldehyden und Ketone
  • Rollrand für leichteres Anziehen
  • Gute Reißfestigkeit
  • Flüssigkeitsfest
Ideal für Anwendungen in der chemischen und medizinischen Forschung, in der pharmazeutischen Industrie und Elektronik-Industrie sowie für Dampfstrahlen.
Colour: Natural
EN 374; Cat. III; AQL 0,65
Thickness 0,51 mm: EN 388 (3010)
Thickness 0,76 mm: EN 388 (3121)
Standards: EN ISO 374-1 Type A (KLNOPT), EN ISO 374-5 VIRUS; Kat. III; AQL 0,65
Stärke 0,51 mm: EN 388:2016 (2020X)
Stärke 0,76 mm: EN 388:2016 (2121A)