Mini-Lösungsmittelpumpe für Flaschen
Lieferant: BURKLE
5603-4000 9990-9139
223-0104EA 524.05 EUR
223-0104 223-0108
Mini-Lösungsmittelpumpe für Flaschen
Pumpen Fass/Transferpumpen
Die Mini-Lösungsmittelpumpe ist eine qualitativ hochwertige Handpumpe für kleine Behälter wie z.B. Flaschen, Kanister und Ballons bis zu fünf Litern. Ideal für das zuverlässige Abfüllen und Dosieren von Lösungsmitteln und leicht entzündlichen Flüssigkeiten.
  • Alle mediumsberührenden Teile dieser Handpumpe sind aus den hochwertigen und inerten Materialien PTFE und Edelstahl (1.4301, 1.4404) gefertigt, die sich durch ihre hervorragende chemische Beständigkeit auszeichnen
  • Die Mini-Lösungsmittelpumpe eignet sich für die Verwendung mit hochreinen Flüssigkeiten