Antistatische Reinraum-Klebebänder
Lieferant: ULTRATAPE
2157BZ050-P3D 2157BZ075-P3D 2157BZ100-P3D 2157BZ150-P3D 2157BZ200-P3D 2157BZ025-P3D
819-0100EA 1130 EUR
819-0100 819-0101 819-0102 819-0103 819-0104 UTAP2157BZ025-P3D
Antistatische Reinraum-Klebebänder
Klebebänder
ESD-Hochtemperaturklebebänder aus Polyimid mit Silikonkleber. Diese Reinraumklebebänder sind speziell für den Einsatz in ESD-empfindlichen Umgebungen gedacht, wie Versiegeln antistatischer Beutel, Verpacken von elektronischen Komponenten, medizinischen Geräten und mechanischen Präzisionsgeräten sowie Spleißen von Folien. Sie können Temperaturen bis 315 °C widerstehen und so bei der Herstellung von Leiterplatten verwendet werden.
  • Natürlich antistatisch oder für eine antistatischen Oberfläche entsprechend behandelt, um eine sehr niedrige Spannung während dem Abrollen und der Verwendung zu erzeugen
Länge: 32,9 m
Farbe: Bronze