Pufferlösungen, gebrauchsfertig, Referenztemperatur 25 °C, Certipur®
Lieferant: Merck
1.09444.0500
1.09445.0500
1.09445.4000
1.99038.0500
1.99054.0500
1.99054.4000
1.09446.0500
1.99036.0500
1.09406.4000
1.09407.0500
1.09407.4000
1.09408.4000
1.09409.0500
1.09409.4000
1.09442.0500
1.09442.4000
1.09408.0500
1.09441.0500
1.99057.0500
1.99057.4000
1.99050.0500
1.99050.4000
1.09441.4000
1.99041.0500
1.99041.4000
1.09444.0500EA
37.8
EUR
1.09444.0500
1.09445.0500
1.09445.4000
1.99038.0500
1.99054.0500
1.99054.4000
1.09446.0500
1.99036.0500
1.09406.4000
1.09407.0500
1.09407.4000
1.09408.4000
1.09409.0500
1.09409.4000
1.09442.0500
1.09442.4000
1.09408.0500
1.09441.0500
1.99057.0500
1.99057.4000
1.99050.0500
1.99050.4000
1.09441.4000
1.99041.0500
1.99041.4000
Pufferlösungen, gebrauchsfertig, Referenztemperatur 25 °C, Certipur®
Puffer
pH-Puffer
Lösungen für die präzise Kalibrierung und Überwachung von pH-Messgeräten.
- Rückführbar auf NIST-Primärstandard und PTB – Abweichung max. ±0,01 (außer pH 10 mit ±0,02)
- Größere 4-Liter-Einheiten in praktischer Titripac® Verpackung, die eine Kontamination ausschließt
- Farbcodierte Puffer (pH 4,00 / 7,00 / 10,00) sind verfügbar
- Referenztemperatur: +25 °C
Gemessen und zertifiziert in einem DIN EN ISO 17025/IEC akkreditierten Labor für pH-Messungen.
Verpackung: Kunststoffflaschen (500 ml) oder PE/Aluminium Titripac® Packungen (4 Liter).