PCR-gefäße 0,1 ml mit oder ohne Kappenstreifen, Axygen®
Lieferant: Corning
PCR-0104-C PCR-0108-LP-C PCR-0108-LPRTC PCR-0108-LPRTW
732-2422EA 232.6 EUR
732-2422 AXYGPCR-0108-LP-C 732-2913 732-2424
PCR-gefäße 0,1 ml mit oder ohne Kappenstreifen, Axygen®
Röhrchen PCR-Gefäße
PCR-Gefäße auf 8 Streifen mit niedrigem Profil, ideal für Reaktionen kleiner Probenvolumen. Das niedrige Profil ermöglicht reduzierte Reaktionszeiten und Verdunstung durch geringeres Luft-Totvolumen.
  • Flaches Design für schnellere und effizientere PCR-Reaktionen
  • Verfügbar in weiß oder klar, mit und ohne Verschluss
  • Auslaufsichere Dichtung
  • Exakter Wärmeaustausch
  • DNase-/RNase-frei und nicht-pyrogen