Diese Wärme-Umwälzthermostate mit Bädern aus Polycarbonat oder Edelstahl sind einfach zu benutzen und eignen sich für viele Anwendungen, z. B.: Proben-Temperaturregelung, Analysen, Materialprüfung oder Lebensmittelprüfung. Die Geräte bieten eine hohe Temperaturbeständigkeit und sind mit einem Übertemperatur- und Füllstandsschutz ausgestattet, der sich für die Verwendung mit brennbaren Flüssigkeiten eignet und die Anforderungen der Sicherheitsklasse III/FL (DIN 12876) erfüllt. Eine leistungsstarke Druck-/Saugpumpe garantiert eine optimale Umwälzung und homogene Temperatur im Bad. Zusätzlich kann mit einem Pumpenadapter (Zubehör) die Temperatur von externen Anwendungen gesteuert werden. Es gibt eine Reihe von Zubehör, darunter Einsätze, variabel einstellbare Plattformen, Badabdeckungen, Fühler sowie Schläuche, Temperierungsflüssigkeiten und verschiedene Adapter.
- Pilot ONE® Regler mit Plug & Play-Technologie, 14,5-cm-Touchscreen und einfacher Menüführung
- Genaue Temperaturregelung
- Schutz vor Übertemperatur oder niedrigem Füllstand
- Leistungsstarke Druck-/Saugpumpe
- Programmgeber mit Kalender- und Uhr-Funktionen, ermöglicht eine 5-Punkt-Kalibrierung
- PT100-Fühleranschluss, USB- und LAN-Schnittstellen
Die Geräte bieten eine hohe Temperaturstabilität und sind mit einem Übertemperatur- und Unterniveauschutz ausgestattet, der für die Sicherheitsklasse III/FL (DIN 12876) für den Einsatz mit brennbaren Flüssigkeiten geeignet ist. Eine leistungsstarke Druck-/Saugpumpe sorgt für eine optimale Umwälzung und Temperaturhomogenität im Bad und ermöglicht über einen Pumpenadapter (Zubehör) auch die Temperierung von extern angeschlossenen Applikationen. Ergänzt werden die Produkte durch eine Reihe von Zubehör, darunter Einsätze, variabel verstellbare Plattformen, Badabdeckungen, Sonden und Schläuche, Temperierflüssigkeiten und verschiedene Adapter.
Der neue Multitouch-Regler Pilot ONE bietet einen brillanten 5,7"-Touchscreen mit grafischen Funktionen und ein komfortables Navigationsmenü. Alle wichtigen Betriebsparameter und Temperaturwerte werden übersichtlich auf dem Touchscreen angezeigt. Dank des neuen Favoritenmenüs, der Ein-Klick-Bedienung und dem integrierten Fachlexikon ist es kinderleicht, wie auf einem Smartphone, zu bedienen. Integrierte USB- und Ethernet-Anschlüsse ermöglichen die Verbindung mit einem PC oder Netzwerk, z.B. zur Fernsteuerung oder Datenübertragung.
Maximale Pumpenleistungen: 27 L/min, 700 mbar (Druck), 22 L/min, 400 mbar (Saugen).
Maximale Pumpenleistung:
Pilot ONE® (CC-E): 27 l/min, 700 mbar, 400 mbar Saugkraft
MPC: 20 l/min, 200 mbar, 180 mbar Saugkraft
Maximum pump capacities:
Pilot ONE® (CC-E): 27 l/min, 700 mbar, 400 mbar suction
MPC: 20 l/min, 0,2 bar, 0,18 bar suction
Standards: Sicherheitsklasse III (FL) (DIN 12876) zur Verwendung mit brennbaren Flüssigkeiten.
Bestellinformation: Zubehör inbegriffen. Optionales Zubehör steht ebenfalls zur Verfügung.
Bitte beachten Hinweis: Der Arbeitstemperaturbereich aller Modelle kann mit einer optionalen Kühlschlange, die an Leitungswasser oder einen Kühler angeschlossen ist, gesenkt werden.