USB Mehrzweck-Temperaturlogger, Testo 184, T3 und T4
Lieferant: Testo
0572.1843 0572.1844
620-2312EA 129 EUR
620-2312 620-2315
USB Mehrzweck-Temperaturlogger, Testo 184, T3 und T4
Datenlogger
Diese All-in-one-Temperatur-Datenlogger sind für die Temperaturüberwachung und Dokumentation von Qualitätsdaten während des Transports und bei der Einhaltung von Kühlketten konzipiert. In der Lebensmittel- und der pharmazeutischen Industrie sind Kühlanforderungen und die genaue Überwachung wichtig für die Qualitätskontrolle.
  • Deutliche Anzeige von Alarmen und Warnungen
  • Intuitive Bedienung und schnelle Konfiguration
  • Klare PDF-Berichterstellung und Auslesen
Ideal zur Transportüberwachung sensibler Produkte wie Pharmazeutika, Lebensmittel oder Elektronik, ebenso sicher wie komfortabel.
Testo 184 T4 kann mit Trockeneis bis zu -80 °C transportiert werden.
Standards: ISO 9001:2008, EN 12830, HACCP-zertifiziert, CFR-bereit.
Lieferumfang: Im Lieferumfang sind Standardbatterie, Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN 10204 (gespeichert in testo 184 T3, testo 184 T4) und ein Stück doppelseitiges Klebeband zum einfachen Befestigen des Datenloggers.