Magnesium-Standard 1.000 mg/l in Wasser für die Ionenchromatographie
Lieferant: VWR Chemicals
84975.180EA 58.6 EUR
84975.180 84975.260
Magnesium-Standard 1.000 mg/l in Wasser für die Ionenchromatographie
Standards Kationischer Standards Magnesium-Standards
Standards: Rückführbar auf NIST. Hergestellt und geprüft in Einrichtungen, die nach ISO 17034/ISO 17025 akkreditiert sind.
Lieferung inklusive Analysenzertifikat.