Kieselgel 60, unregelmäßig 60 - 200 µm für die Flash-Chromatographie
Lieferant: VWR Chemicals
84893.320EA 106 EUR
84893.320 84893.290 84893.460 84893.360
Kieselgel 60, unregelmäßig 60 - 200 µm für die Flash-Chromatographie
Silica gel
Formel: SiO₂
Molecular Weight: 60,08 g/mol
Siedepunkt: 2230 °C
Schmelzpunkt: >1600 °C
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
REACH: 01-2119379499-16
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Bulk density (tapped) 460 - 550 g/l
pH (5 %) 6.5 - 7.5
Loss on drying (160°C; 15 min) 2.0 - 4.0 %
Particle size ( 63 µm) Max. 5 %
Particle size ( 200 µm) Max. 5 %