Probenschöpfer
Lieferant: Entegris
ENTED11-0215EA 0 EUR
ENTED11-0215 ENTED15-0215 ENTED14-0215
Probenschöpfer
Probenehmer Probenschöpfer
Fasst einen Wafer oder eine quadratische Platte.
  • Aussparung hat V-Boden
  • Klemme am Griff lässt sich nach unten schieben und hält Substrate in Position