Garderobe für lange Overalls
Lieferant: Palbam
PALBGR16CMP-CEA 0 EUR
PALBGR16CMP-C 134-0490 134-0491 PALBGR08CMP-C PALBGR24CMP-C 134-0492 134-0493 PALBGR16CMP-1750MM 134-0494
Garderobe für lange Overalls
Möbel Kleiderständer
Garderobe aus Edelstahl 304L, elektrolytisch poliert
  • Einzigartige Garderobenkonstruktion hält jeden Kleiderbügel im gleichen Winkel und Abstand, wodurch ein einheitliches ordentliches Erscheinungsbild und eine ausreichende Laminarströmung gewährleistet wird
  • Optionale Spiegel (separat erhältlich) können an den Seitenteilen angebracht werden, um die Ästhetik und Funktionalität aufzuwerten
  • Jede Garderobe wird mit Kleiderbügeln , Zahlenetiketten und Nivellierfüßen mit integrierten Abdeckungen geliefert
  • Kleiderbügel: Nicht verformbar dank der Materialstärke
Lieferumfang: Typically available from stock for direct shipment from the supplier.