Messkolben, Klasse A, blaue Graduierung, BLAUBRAND®
Lieferant: Brand
BLAUBRAND®
BRND2.37261EA 56.6 EUR
BRND2.37261 BRND2.37294 BRND2.37260 BRND2.37267_U BRND2.37289 BRND2.37288 BRND2.37266 BRND2.37256 BRND2.37257 BRND2.37258 BRND2.37263 BRND2.37262 BRND2.37265 BRND2.37264 BRND2.37259
Messkolben, Klasse A, blaue Graduierung, BLAUBRAND®
Kolben Messkolben
Borosilikatglas 3.3, mit Glasstopfen.
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Marks and inscriptions in high contrast blue enamel
  • DE-M marking
  • Total order from one batch, supplied with batch certificate
*Weithals.
Standards: DIN EN ISO 1042.
Bestellinformation: Werden mit einem beiliegenden Chargenzertifikat geliefert. Auf Anfrage auch mit Einzelzertifikat, USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierschein erhältlich.