Messkolben, Klasse A, blaue Graduierung, BLAUBRAND®
Lieferant: Brand
BLAUBRAND®
612-7129EA 41.65 EUR
612-7129 612-3620 612-7137 612-7138 612-7124 612-7136 612-7122 612-7133 612-7134 612-7123 612-3626 612-3625 612-3622 612-3624 612-3623 BRND937255 BRND937236 612-7131 612-7132 612-7130
Messkolben, Klasse A, blaue Graduierung, BLAUBRAND®
Kolben Messkolben
Borosilikatglas 3.3, mit PP-Stopfen.
  • Justiert auf "In"
  • Ringmarke und Beschriftung in kontraststarker blauer Emailfarbe
  • DE-M gekennzeichnet
  • Mit Einzelzertifikat
* In Ergänzung zu DIN.
**Weithals.
Standards: DIN EN ISO 1042