Unterziehhandschuhe, Puri Liner Fit
Lieferant: PURITECH
IG510-S IG510-L IG510-M IG510-XL IG500-L IG510-XL10CM IG510-M10CM IG510XXL IG500-M IG500-XL IG500-S IG510SINDPACKE IG510MINDPACKE IG510LINDPACKE IG510XLINDPACK IG510XXLINDPAC IG510-L10CM IG510-XXL10CM
112-6584EA 139 EUR
112-6584 112-6580 112-6582 112-6585 112-6576 112-6586 112-6583 PURTIG510XXL 112-6577 112-6579 112-6578 PURTIG510SINDPACKE PURTIG510MINDPACKE PURTIG510LINDPACKE PURTIG510XLINDPACK PURTIG510XXLINDPAC 112-6581 112-6587
Unterziehhandschuhe, Puri Liner Fit
Handschuhe
Diese Handschuhe aus 100% weichem Nylon eignen sich ideal für die Handhabung von Elektronikteilen. Bei Verwendung als Unterziehhandschuhe sie sind auch für Reinraumumgebungen geeignet.
  • Handspezifisch geformt für ausgezeichnete Passform
  • Sehr gutes Tastgefühl
  • Sehr saugstark
  • Farbcodierte Stulpe zur Größenerkennung
  • Erhältlich mit extra langer Stulpe für zusätzlichen Schutz
Gewicht: 16 - 19 g/m²
Weight: 16 - 19 g/m²
Colour: White