Einhängethermostate bilden die Grundlage für viele verschiedene Kombinationen mit Polycarbonat- oder Edelstahl-Badgefäßen. Alle Modelle sind mit einer leistungsstarken Druck-/Saugpumpe ausgestattet und erfüllen die Anforderungen der Sicherheitsklasse III (FL) für die Verwendung mit brennbaren Flüssigkeiten. Zusammen mit einem Kältebad können Temperaturen von bis zu −30 °C erreicht werden. Eine Schraubzwinge ist im Lieferumfang enthalten, sodass die Thermostate leicht an allen beliebigen Gefäßen angebracht werden können. Ein Pumpenadapter für die externe Temperaturregelung sowie Kühlschlangen für einen Kühlwasseranschluss sind als optionales Zubehör erhältlich.
- Pilot ONE® ist austauschbar und kann als Fernbedienung verwendet werden (mit optionalem Datenkabel)
- Der Funktionsumfang des Reglers kann jederzeit erweitert werden (Exklusive und professionelle E-grade® Pakete), in der Basisversion stehen 11 Sprachen zur Auswahl (Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Tschechisch, Polnisch, Russisch, Chinesisch und Japanisch)
- Die Temperatur kann mit einer Auflösung von 0,1 oder 0,01 °C angezeigt werden; die Anzeige kann vom Benutzer individuell angepasst werden und wichtige Informationen, z. B. Sollwert, interne Isttemperatur oder Prozesstemperatur, können als Großanzeige dargestellt werden
- Leistungsstarke Druck-/Saugpumpe mit variabler Drehzahl und variabler Druckregelung (Variable Pressure Control, VPC)
- Benutzer kann optische und akustische Alarme für Temperaturgrenzwerte einstellen; mit der Uhr- und Kalenderfunktion für den Autostart kann ein Automatikanlauf programmiert werden
Maximale Pumpenkapazitäten:
Pilot ONE® (CC-E): 27 L/min, 0,7 bar (Druck), 22 L/min, 0,4 bar Saugkraft
Pilot ONE® (CC-E xd): 22 L/min, 0,4 bar (Druck), 17 L/min, 0,25 bar Saugkraft
Standards: Sicherheitsklasse III (FL) (DIN 12876) für die Verwendung mit brennbaren Flüssigkeiten
Bestellinformation: Zubehör inbegriffen. Als optionales Zubehör sind ein Pumpenadapter zur externen Temperierung und Kühlschlangen für einen Kühlwasseranschluss erhältlich.
Bitte beachten *Hinweis: Der Arbeitstemperaturbereich kann durch eine externe Kühlvorrichtung auf −30...+200 °C gesenkt werden.