Unterziehhandschuhe, Puri Palm Fit
Lieferant: PURITECH
PFG500-S PFG500-M PFG500-L PFG500-XL PFG500-XXL PFG500-XS
112-4184EA 48.4 EUR
112-4184 112-4183 112-4182 112-4185 112-4187 112-4186
Unterziehhandschuhe, Puri Palm Fit
Handschuhe
Diese Unterziehhandschuhe aus 100% weichem Nylon mit PU-Beschichtung auf der Handfläche sind ideal für den Umgang mit kleinen Komponenten.
  • Nahtloses Futter
  • Handspezifisch geformt für ausgezeichnete Passform
  • Exzellentes Tastempfinden und hohe Saugfähigkeit
Sie eignen sich für leichte trockene Montage-, Wartungs- oder mikro-mechanische Arbeiten und für die pharmazeutische Verarbeitung.
Stärke der Beschichtung: 0,1 mm.