E.Z.N.A.® Plasmid Mini Kit I
Lieferant: OMEGA BIO-TEK
Das E.Z.N.A.® Plasmid Mini Kit I wurde zur Isolierung von bis zu 30 µg hochwertiger Plasmid-DNA aus 1 bis 5 ml bakteriellen Kulturen in maximal 30 Minuten entwickelt. Die Aufreinigung von Plasmid-DNA wird durch die HiBind® Mini Column Technologie in drei schnelle Schritte unterteilt: binden, waschen und eluieren. Die aufgereinigte Plasmid-DNA steht sofort für zahlreiche Folgeanwendungen wie Routineprüfungen, Restriktionsenzymverdau und manuelle/automatische fluoreszendierende DNA-Sequenzierung zur Verfügung. Das E.Z.N.A.® Plasmid Mini Kit I ist im V-Spin- oder Q-Spin-Säulenformat verfügbar. V-Spin-Säulenformate haben im Gegensatz zu Q-Spin-Säulen einen Deckel. Beide Versionen lassen sich für Zentrifugations- oder Vakuumprotokolle verwenden.
- Aufreinigung von Plasmid-DNA in maximal 30 Minuten
- Keine Phenol-/Chloroformextraktionen
- DNA eignet sich für Folgeanwendungen