Sauerstoffmessgeräte, tragbar, Seven2Go™ S4 / S9 Pro
Lieferant: Mettler - Toledo
30207939 30207971 30207970 30207960 30207959 30207972 30207958
662-1849EA 1890 EUR
662-1849 662-1857 662-1856 662-1852 662-1851 662-1858 662-1850
Sauerstoffmessgeräte, tragbar, Seven2Go™ S4 / S9 Pro
Elektrochemische Messgeräte Sauerstoff-Messgeräte
Diese robusten Messgeräte mit polarographischem oder optischem Sensor bieten eine hohe Haltbarkeit und einhändige Bedienung. Somit eignen sie sich hervorragend für mobile Anwendungen im Labor, in der Produktion oder im Freien. Da die Geräte gemäß IP 67 geschützt sind und im Falltest Beständigkeit bewiesen haben, können sie in aggressiven und anspruchsvollen Umgebungen eingesetzt werden.
  • Neues intuitives Menü gewährleistet eine hohe Benutzerfreundlichkeit
  • T-Pad mit intelligenter Tastenanordnung ermöglicht eine einfache und schnelle Navigation
  • Das Gerät erkennt automatisch InLab ISM-Sensoren und speichert Sensor-ID, Seriennummer und die letzten Kalibrierdaten
  • Automatische oder manuelle Temperatur- und Druckkompensation
Nur Modell S9 Pro:
- Optischer DO-Sensor
- Der Kontrast des Bildschirms wird durch direktes Sonnenlicht verstärkt: Hervorragende Lesbarkeit auch bei hellen und sonnigen Bedingungen
- Das StatusLight zeigt dem Benutzer sofort an, ob das Messgerät bereit ist oder nicht
- Datenspeicherung von 2000 Werten (GLP-konform)
- Akustisches Endpunktsignal bei Kalibrierung; Kalibriererinnerung; benutzerdefinierte Alarmgrenzwerte
Bestellinformation: Das Messgerät S4 (ohne Elektrode) wird mit Elektrodenclip, Bedienungsanleitung, Kurzanleitung, Testzertifikat, Konformitätserklärung und Batterien geliefert.
S4-Standard Kit: Wie S4 Messgerät, jedoch zusätzlich mit Elektrode InLab 605-ISM und Kalibrierflaschen.
S4-Field Kit: Wie S4-Standard Kit, jedoch zusätzlich mit uGo™ Transportkoffer und Null-Sauerstofftabletten.
Das Messgerät S9 (ohne Elektrode) wird mit EasyDirect™ pH, USB-Kabel, Elektrodenclip, Basisstation, Bedienungsanleitung, Kurzanleitung, Testzertifikat, Konformitätserklärung und Batterien geliefert.
S9 Standard Kit: Wie S9 Messgerät, jedoch zusätzlich mit Elektrode InLab OptiOx, Flaschen für die Kalibrierung und Null-Sauerstofftabletten.
S9 Field Kit: Wie S9 Standard Kit, jedoch zusätzlich mit uGo™ Transportkoffer und InLab OptiOx mit Schutzaufsatz.
S9 BOD Kit: Wie S9 Field Kit, jedoch mit InLab OptiOx (ohne Schutzaufsatz), BSB-Adapter und BSB-Anwendungshinweisen.