Enghalsflaschen, rund, Typ Boston
Lieferant: EP Scientific
EPSC249-0125EA 72.7 EUR
EPSC249-0125 EPSC149-0125 EPSC149-0500 EPSC249-0500 EPSC149-1000 EPSC249-1000 EPSCS349-0125 EPSCS149-0125 EPSC349-1000 EPSC149-0250 EPSC249-0250
Enghalsflaschen, rund, Typ Boston
Flaschen Glasflaschen
Natronkalkglas , Klasse III, braun
Ideal für Lösungsmittel und für das Sammeln von Wasserproben für eine Vielzahl an organischen und unorganischen Analyten Braun gefärbt für licht-sensitive Materialien Diese Flaschen sind verfügbar als Zertifiziert, behandelt oder unbehandelt mit den folgenden Eigenschaften.
Zertifizierte Flaschen: Die Flaschen folgen den EPA Reinigungs-Maßnahmen Anforderungsspezifikationen für semi-flüchtige Bestandteile, Pestizide, PCB- und Metall-Analysen. Jede Flasche ist mit einem individuellen Bar-Code mit Losnummer und einzigartiger Container-Nummer versehen. Ein Analysezertifikat ist in der Kiste enthalten.
Processed bottles: Es Besitzt alle Eigenschaften einer zertifizierten Flasche, aber die Flaschen sind nicht barkodiert und ein Analysezertifikat ist nicht enthalten.
Unprocessed bottles: Flaschen sind für betriebsinterne Reinigung und Zertifizierung vorbereitet.
Verpackung: Karton ist mit Sicherungsband versiegelt um den Inhalt zu schützen Die Verpackung mit Gitterfacheinsatz verhindert Brüche; Umverpackung wird für die Lieferung benötigt