Vakuum-Exsikkator, Vacuo-Temp
Lieferant: SELECTA
4000474
SELE4000474EA 3400 EUR
SELE4000474
Vakuum-Exsikkator, Vacuo-Temp
Exsikkatoren Trockenkammern
Der beheizte Vakuum-Exsikkator besteht aus einem Außengehäuse aus AISI 304 Edelstahl und einer polierten flachen Oberfläche aus Aluminiumlegierung mit einer effektiven Vakuumdichtung.
  • Analoges Vakuummeter
  • Digitale Zeit- und Temperaturanzeige
  • Überhitzungsalarm
  • Visualisierte Parameteranzeige
Lieferumfang: Lieferung mit Glocke und Silikondichtung.