Universal-Thermometer
Lieferant: Ludwig Schneider GmbH & CO. KG
1011203 1011213 1011223 1011233 1011243 1011303 1011353 1011343 1011313 1011253 1011323
SCNL1011203EA 13.5 EUR
SCNL1011203 SCNL1011213 SCNL1011223 SCNL1011233 SCNL1011243 SCNL1011303 SCNL1011353 SCNL1011343 SCNL1011313 SCNL1011253 SCNL1011323
Universal-Thermometer
Thermometer Analoge Thermometer
Diese Stahltyp-Thermometer, mit rote Füllung, eignen sich für Allzweckanwendungen.
  • Ständige Graduierung und Schriftzug
  • Mit Schleife
  • Kapillardurchmesser: 6 ± 1 mm