HPLC-Säulen, MonoChrom® C18
Lieferant: VARIAN
A0504250X046 A0504300X039 A0504300X040 A0505050X020 A0505100X020 A0505150X046 A0505250X046 A0505MG A0505MG2 A0400030X020 A0400MG2 A0400100X020 A0400150X030 A0400150X046
VARIA0504250X046EA 0 EUR
VARIA0504250X046 VARIA0504300X039 VARIA0504300X040 VARIA0505050X020 VARIA0505100X020 VARIA0505150X046 VARIA0505250X046 VARIA0505MG VARIA0505MG2 VARIA0400030X020 VARIA0400MG2 VARIA0400100X020 VARIA0400150X030 VARIA0400150X046
HPLC-Säulen, MonoChrom® C18
Chromatographiesäulen
MonoChrom®-Säulen sind ideal für die Trennung von organischen Aminen, organischen Säuren, amphoteren Verbindungen und neutralen Verbindungen. Fortschrittliche Silica-Produktions- und Silanbindungstechniken ermöglichen die Herstellung von Materialien mit außergewöhnlichen basendeaktivierten Eigenschaften.