Infrarot-Thermometer, testo 830
Lieferant: Testo
0560.8312 0560.8314 0560.8311 0563.8314
620-2808EA 102 EUR
620-2808 TEST0560.8314 620-2466 TEST0563.8314
Infrarot-Thermometer, testo 830
Thermometer Digitalthermometer
Diese Infrarot-Thermometer eignen sich für die berührungslose Oberflächentemperatur-Messung in Handwerk und Industrie.
  • Nicht-invasiv
  • Definierbare Alarm-Grenzwerte
  • Schnelles Aufzeichnen: Zwei Messungen pro Sekunde
  • Spektralbereich: 8 - 14 μm
830-T1 Infrarot-Thermometer mit 1-Punkt-Lasermarkierung, 10:1-Optik, definierbare Grenzwerte und Alarmfunktion.
830-T2 Infrarot-Thermometer mit 2-Punkt-Lasermarkierung, 12:1-Optik, definierbare Grenzwerte, Alarmfunktion.und Verbindung mit externen Fühlern.
830-T4 Infrarot-Thermometer mit 2-Punkt-More Product Information