Eimer, TruCLEAN™
Lieferant: Perfex
TruCLEAN™
129-0111EA 92.5 EUR
129-0111 129-0112 129-0108 129-0106 129-0107 129-0104 129-0105 129-0113 129-0103
Eimer, TruCLEAN™
Eimer
Temperaturbeständige Polypropyleneimer mit Edelstahlgriffen.
  • Eimer greifen ineinander, wenn sie nebeneinander gestellt werden
  • Porenfreie, superglatte Oberfläche verhindert mikrobielles Wachstum
  • Geprägte Graduierungen in Englisch für genaues Messen
  • Edelstahlgriffe rosten, korrodieren oder oxidieren nicht
  • Autoklavierbar, Gamma-ETO-Sterilisationskompatibel
  • Unempfindlich gegen die meisten Chemikalien, Lösungsmittel und Reinigungsmittel
Die Eimer sitzen fest im Wagenboden, sodass während des Transports kein Verschütten möglich ist.
Ideal für jede kritische Produktionsumgebung. Kompatibel mit TruCLEAN Pro-Wischsystemen.