Puffer, TBS 20X-Lösung, pH 7,4, molekularbiologischer Grad, ultrarein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
J75892.K2 J75892.AE J75892.K8
J75892.K2EA 109 EUR
J75892.K2 J75892.AE J75892.K8
Puffer, TBS 20X-Lösung, pH 7,4, molekularbiologischer Grad, ultrarein
Puffer Elektrophorese-Puffer Waschpuffer
Verwendung in Western Blotting Protokollen.
  • Schadstoffprüfung:
  • DNase (endo): Test bestanden
  • DNase (exo): Test bestanden
  • RNase: Test bestanden
  • Protease: Test bestanden
20X TBS-Lösung (Tris-gepufferte Kochsalzlösung), bestehend aus 500 mM Tris, 60 mM KCl und 2,8 M NaCl in hochreinem dH₂O, pH 7,4. Lösung wird 0,2 μm gefiltert und in langlebige, quadratische Nalgene®-Flaschen abgefüllt. Mit hochreinem Wasser auf 1X verdünnen, um eine Lösung bestehend aus 25 mM Tris, pH 7,4, 3,0 mM KCl und 140 mM NaCl zu erhalten. Mit pH (25 °C, 20X): 7,4 ±0,1.