Diagnose-Fläschchen
Lieferant: DWK Life Sciences
LSUK102000EA 115 EUR
LSUK102000 LSUK102020 LSUK102010 LSUK102040 LSUK102030 LSUK102060 LSUK102050 LSUK102090
Diagnose-Fläschchen
Vials
Hergestellt aus neutralem Röhrenglas, Typ 1 B. Diese Fläschchen eignen sich für diagnostische und pharmazeutische Anwendungen.
  • Kontrollierte Bohrung gewährleistet eine hervorragende Passung mit Gummistopfen
  • Kappen und Gummistopfen bestehen aus hochwertigen Materialien in Pharmaqualität
  • Geeignet zum Gefriertrocknen und Autoklavieren